Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, dinatriumsaltdihydrat, 99+%, til molekylærbiologi, DNAse-, RNAse- og proteasefri
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate |
| Absorbans | (0,1 M i vand), (0,1 M i vand) ved 0 nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,2 max ved 260 nm |
| Smeltepunkt | 252,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4 til 5 (5% sol ved 25 °C) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Kompleksometri) |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 153565 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate