Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, dinatriumsaltdihydrat, 99+%, til molekylærbiologi, DNAse-, RNAse- og proteasefri
Artikelnummer. 10339513 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10339513 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
10524151 100 g Plastflaske 100g
11329886 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10339513 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327200025
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens til molekylærbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Absorbans (0,1 M i vand), (0,1 M i vand) ved 0 nm, 0,02 max ved 280 nm, 0,2 max ved 260 nm
Smeltepunkt 252,0 °C
Farve Hvid
pH 4 til 5 (5% sol ved 25 °C)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (Kompleksometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 2.5 kg
Merck Index 153565
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol (95 %), uopløselig i kloroform og ether
Formel vægt 372.23
Procent renhed 99+%
Grad Molekylær biologi
Uopløseligt stof 0,005% maks
Fysisk form Krystallinsk fast stof