Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, dinatriumsaltdihydrat, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10416790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10416790 500 g Plastflaske 500g
10031660 100 g Plastflaske 100g
10706351 1 kg Plastflaske 1kg
10524634 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10416790 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 147855000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00 DKK
    812.65 DKK / 500g
    Spare 177.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Biologisk buffer, kelation/kompleksationsreagens | CAS: 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer, Chelation/Complexation reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Smeltepunkt 252,0 °C
Farve Hvid
pH 4,0 til 6,0 (1% sol ved 20 °C)
Tab ved tørring 11,4% maks. (200 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,0 til 101% (på tørt stof)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Merck Index 15, 3565
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol (95%), uopløselig i kloroform og æter
Formel vægt 372.23
Procent renhed 99+%
Grad Analyse
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H332-Farlig ved indånding.