Få mere at vide
EDTA dinatriumsaltkoncentrat med zinkkompleks tilsat (løsning B), Til 1L standardopløsning, til kompleksometri, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt concentrate with zinc complex added (solution B) |
| CAS Max % | 15.84, 1.19, 6.41 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 1 hv. |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |