Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriumsalt, 0,100N (0,050M) Standardiseret opløsning
Artikelnummer. 11314747
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11314747 1 L 1 L
11324747 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039781.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 139-33-3 | C10H14N2Na2O8 | 336,21 g/mol
Det er meget udbredt i tekstilindustrien. Anvendes normalt for at opløse kalk. Det anvendes i tekstilindustrien, papirmasse- og papirindustrien og også i chelationsterapi. I kosmetik virker det som et bindemiddel. Det fungerer som en korrosionsinhibitor til kulstofstål i industrierne. Det fungerer også som et fødevaretilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139-33-3
Molekylær formel C10H14N2Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 336.21
MDL nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI nøgle ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatomethyl)azaniumyl]acetat
SMIL [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt
Farve Farveløs
Analyseprocentområde 0.100N (0.050M)
Lugt Lugtfri
Mængde 1 L
Opløselighedsinformation blandet i vand.
Formel vægt 336.22
Fysisk form Væske