Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre dinatriummagnesiumsalthydrat
Beskrivelse
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriummagnesiumsalthydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier. Det bruges som chelateringsmidler over et bredt pH-område i vandige systemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriummagnesiumsalthydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier. Det bruges som chelateringsmidler over et bredt pH-område i vandige systemer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i syre og organiske
væsker
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i syre og organiske væsker |
| Formel vægt | 358,50 (Vandfri) |