Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriummagnesiumsalthydrat, 97%
Artikelnummer. 15791749 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15791749 25 g 25g
15701759 100 g 100g
15711759 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15791749 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457930250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 194491-32-2 | C10H12MgN2Na2O8 | 358,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 194491-32-2
MDL nummer MFCD00078217
InChI nøgle AWNVVAMWLMUZOZ-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn magnesium(2+) dinatrium-2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetat
SMIL [Na+].[Na+].[Mg++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Analyseprocentområde 96,0 % min. (på tørt stof)
Molekylær formel C10H12MgN2Na2O8
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
Molekylvægt (g/mol) 358.50
Formel vægt 358.5