Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre dinatriummagnesiumsalthydrat, 97%
Artikelnummer. 15711759 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15711759 500 g 500g
15791749 25 g 25g
15701759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15711759 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457935000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 194491-32-2 | C10H12MgN2Na2O8 | 358,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 194491-32-2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Analyseprocentområde 96.0 % min. (on dry substance)
Molekylær formel C10H12MgN2Na2O8·xH2O
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Molekylvægt (g/mol) 358.5
Formel vægt 358.5