Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10736671 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10736671 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10736671 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/0600/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 272°C
CAS 25102-12-9
Farve White
pH 4.0 to 5.0
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C10H18K2N2O10
MDL nummer 150036
InChI nøgle JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn dipotassium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 404.46
Formel vægt 404.46g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.