Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre dikaliumsaltdihydrat, 99%
Artikelnummer. 11352657
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352657 100 g 100g
11362657 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11842.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25102-12-9 | C10H18K2N2O10 | 404,455 g/mol
Ethylendiamintetraeddikesyredikaliumsaltdihydrat bruges til at eliminere hæmning af enzymkatalyserede reaktioner på grund af spor af tungmetaller. Det er involveret i studiet af chelatorer, biokemikalier og reagenser samt i studiet af de tredimensionelle hierarkistrukturer fra selvsamling af kvanteprikker. Det fungerer også som en katalysator ved delvist at fjerne thiolstabilisatorer fra nanopartikeloverfladen for at inducere stabiliseringsreaktionen af CdTe nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylendiamintetraeddikesyredikaliumsaltdihydrat bruges til at eliminere hæmning af enzymkatalyserede reaktioner på grund af spor af tungmetaller. Det er involveret i studiet af chelatorer, biokemikalier og reagenser samt i studiet af de tredimensionelle hierarkistrukturer fra selvsamling af kvanteprikker. Det fungerer også som en katalysator ved delvist at fjerne thiolstabilisatorer fra nanopartikeloverfladen for at inducere stabiliseringsreaktionen af CdTe nanopartikler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25102-12-9
Molekylær formel C10H18K2N2O10
Molekylvægt (g/mol) 404.455
MDL nummer MFCD00150036
InChI nøgle JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
PubChem CID 53486451
IUPAC navn dikalium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMIL C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
Smeltepunkt ∽272°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Merck Index 14,3517
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 404.46 (368.43 Anhydrous)
Procent renhed 99%