Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, dikaliumsaltdihydrat, 99%, ekstra ren
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 272,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4 til 5 (5% soln.) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Kompleksometri) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | KO2CCH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2K)CH2CO2H |
| Mængde | 2.5 kg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .