Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, dikaliumsaltdihydrat, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10676792 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10676792 100 g Plastflaske 100g
10175170 500 g Plastflaske 500g
10687424 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10676792 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 209741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.07 DKK
    394.65 DKK / 100g
    Spare 43.42 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
CAS: 25102-12-9 | C10H14K2N2O8·2H2O | 404,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25102-12-9
Molekylær formel C10H14K2N2O8·2H2O
Molekylvægt (g/mol) 404.46
MDL nummer MFCD00150036
InChI nøgle JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
PubChem CID 53486451
IUPAC navn dikalium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMIL C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Navn note 99%
Smeltepunkt 272.0°C
Farve Hvid
pH 4 to 5 (5% soln.)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Complexometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel KO2CCH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2K)CH2CO2H
Mængde 100 g
Merck Index 14, 3517
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 404.46
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.