Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre dikaliummagnesiumsaltdihydrat, 97 %
Artikelnummer. 15716395 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15716395 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 15716395 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 457945000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00 DKK
    987.65 DKK / 500g
    Spare 207.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 15708-48-2 | C10H12K2MgN2O8 | 390,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15708-48-2
Molekylær formel C10H12K2MgN2O8
Molekylvægt (g/mol) 390.71
InChI nøgle MUEOBEUHFKBRJH-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn magnesium(2+) dikalium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetat
SMIL [Mg++].[K+].[K+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium magnesium salt dihydrate
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 96,0 til 104,0 %
Formel vægt 426.74