Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic Acid Dianhydride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic Acid Dianhydride |
| CAS | 23911-25-3 |
| Molekylær formel | C10H12N2O6 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4,4'-(1,2-Ethanediyl)bis-2,6-morpholinedione, 4,4'-Ethylenedi-2,6-morpholinedione, 1,2-Bis[2,6-dioxo-4-morpholinyl]ethane, 4,4'-Ethylenebis(2,6-dioxomorpholine), 4,4'-Ethylenebis(2,6-morpholinedione), EDTA Bisanhydride, EDTA Dianhydride, Ethylenediaminetetraacetic Dianhydride, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine Cyclic N,N:N',N'-Dianhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O6/c13-7-3-11(4-8(14)17-7)1-2-12-5-9(15)18-10(16)6-12/h1-6H2 |
| SMIL | O=C(OC(C1)=O)CN1CCN2CC(OC(C2)=O)=O |
| IUPAC navn | 4,4'-(ethane-1,2-diyl)bis(morpholine-2,6-dione) |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.21 |
| Formel vægt | 256.07 |