Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Artikelnummer. 11488146
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488146 500 g 500g
11468146 25 g 25g
11478146 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488146 Leverandør GC Internal (Alfa Aesar) Leverandørnr. A15286.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20824-56-0 | C10H24N4O9 | 344.321 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20824-56-0
Molekylær formel C10H24N4O9
Molekylvægt (g/mol) 344.321
MDL nummer MFCD00150463
InChI nøgle WRSUMHYBOYWMTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate, edetic acid diamine hydrate, diazanium,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxylatome, ammonium 2,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate hydrate
PubChem CID 71311375
IUPAC navn azan;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre;hydrat
SMIL C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.N.N.O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Mængde 500 g
Beilstein 7785165
Formel vægt 326.31 (Anhydrous)
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.