Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Artikelnummer. 11468146
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468146 25 g 25g
11478146 100 g 100g
11488146 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468146 Leverandør GC Internal (Alfa Aesar) Leverandørnr. A15286.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 20824-56-0 | C10H24N4O9 | 344.321 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20824-56-0
Molekylær formel C10H24N4O9
Molekylvægt (g/mol) 344.321
MDL nummer MFCD00150463
InChI nøgle WRSUMHYBOYWMTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate, edetic acid diamine hydrate, diazanium,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxylatome, ammonium 2,2-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate hydrate
PubChem CID 71311375
IUPAC navn azan;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre;hydrat
SMIL C(CN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.N.N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium salt hydrate
Mængde 25 g
Beilstein 7785165
Formel vægt 326.31 (Anhydrous)