Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic Acid Diammonium Salt, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10315510 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10315510 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10315510 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/0500/48
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Smeltepunkt 215°C
CAS 20824-56-0
Farve White
pH 4 to 5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel C10H22N4O8
MDL nummer 36454
InChI nøgle KYQODXQIAJFKPH-UHFFFAOYSA-N
SMIL [NH4+].[NH4+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC navn diammonium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
Molekylvægt (g/mol) 326.31
Formel vægt 326.31g/mol
Emballage Plastic powder jar