Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, Di Na Salt Dihydr. (Krystallinsk pulver/elektrofor.), Fisher BioReagents™
Description
Til minimering af metalionurenheder i reaktionsbuffere
Dinatriumsaltet af EDTA er et chelateringsmiddel for metalioner og bruges i vid udstrækning inden for molekylærbiologi for at minimere metalionurenheder i reaktionsbuffere.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate |
| Oplysninger om nedbrydning | >252 °C |
| Smeltepunkt | 252 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 4 til 6 |
| Analyseprocentområde | ≥99.0 % |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·2H2O |
| Mængde | 500 g |
| Merck Index | 15, 3565 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- H332-Farlig ved indånding.