Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, Di Na Salt Dihydr. (Krystallinsk pulver/elektrofor.), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10522965
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10522965 1 kg Poly flaske 1kg
10618973 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10522965 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1201
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Til minimering af metalionurenheder i reaktionsbuffere
Dinatriumsaltet af EDTA er et chelateringsmiddel for metalioner og bruges i vid udstrækning inden for molekylærbiologi for at minimere metalionurenheder i reaktionsbuffere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H18N2Na2O10
Molekylvægt (g/mol) 372.24
MDL nummer MFCD00150037,MFCD00003541
InChI nøgle OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
IUPAC navn dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Disodium Salt Dihydrate
Oplysninger om nedbrydning >252 °C
Smeltepunkt 252 °C
Farve Hvid
pH 4 til 6
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Emballage Poly flaske
Lineær formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·2H2O
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 3565
Opløselighedsinformation 0,005% maks. Uopløseligt stof
Formel vægt 372.23
Procent renhed ≥99.0%
Grad Elektroforese
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H332-Farlig ved indånding.