Få mere at vide
Ethylenediaminetetraacetic Acid, Di K Salt Dihydrate (White Crystalline Powd.), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10336363
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10336363 500 g Glass Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 10336363 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP119500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
The dipotassium salt of EDTA is used in place of the disodium salt where sodium would interfere with the reaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Dipotassium Salt Dihydrate
CAS 25102-12-9
Smeltepunkt 272°C
Farve White
pH 4.0 to 5.0
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C10H18K2N2O10
Lineær formel (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)2·2H2O
Mængde 500 g
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
InChI nøgle JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
SMIL C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
IUPAC navn dipotassium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 404.455
PubChem CID 53486451
Formel vægt 404.47
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.