Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10786281 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10786281 100 g 100g
10479740 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10786281 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/0452/48
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Kemiske identifikatorer
CAS 60-00-4
Molekylær formel C10H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 292.24
MDL nummer 3541
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 220 °C
Farve Hvid
pH 2.5
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 100 g
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 0,013 hPa ved 20 °C
Formel vægt 292,23 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.