Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15470277
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15470277 1 kg 1kg
15460277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470277 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62948.A1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning kan bruges til at studere cellebiologi, molekylærbiologi, bioaktive små molekyler, biokemikalier, opløsninger og reagenser, uorganiske salte, chelatorer og ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) og EDTA-opløsninger. Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning er blevet brugt i en undersøgelse for at hjælpe med at belyse rollen af antigenudvinding i immunfarvning af ethanol-fikserede udstrygninger. Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning er også blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere optagelsen og frigivelsen af biotin-mærket fluorescein (b-FITC) samt immobilisering af biotin-mærket glucoseoxidase (b-GOx) til polyelektrolytmikrokapslerne med en avidin-poly(styren) sulfonat) (PSS) membran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning kan bruges til at studere cellebiologi, molekylærbiologi, bioaktive små molekyler, biokemikalier, opløsninger og reagenser, uorganiske salte, chelatorer og ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) og EDTA-opløsninger. Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning er blevet brugt i en undersøgelse for at hjælpe med at belyse rollen af antigenudvinding i immunfarvning af ethanol-fikserede udstrygninger. Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning er også blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere optagelsen og frigivelsen af biotin-mærket fluorescein (b-FITC) samt immobilisering af biotin-mærket glucoseoxidase (b-GOx) til polyelektrolytmikrokapslerne med en avidin-poly(styren) sulfonat) (PSS) membran.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Ikke testet for endtoksin eller mycoplasma-kontaminanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-00-4
Molekylær formel C10H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 292.24
MDL nummer MFCD00003541
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid
Smeltepunkt ∽245 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Lineær formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Mængde 1 kg
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)eddikesyre
Formel vægt 292.24
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver