Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, cellekulturreagens
Beskrivelse
Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning kan bruges til at studere cellebiologi, molekylærbiologi, bioaktive små molekyler, biokemikalier, opløsninger og reagenser, uorganiske salte, chelatorer og ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) og EDTA-opløsninger. Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning er blevet brugt i en undersøgelse for at hjælpe med at belyse rollen af antigenudvinding i immunfarvning af ethanol-fikserede udstrygninger. Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning er også blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere optagelsen og frigivelsen af biotin-mærket fluorescein (b-FITC) samt immobilisering af biotin-mærket glucoseoxidase (b-GOx) til polyelektrolytmikrokapslerne med en avidin-poly(styren) sulfonat) (PSS) membran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning kan bruges til at studere cellebiologi, molekylærbiologi, bioaktive små molekyler, biokemikalier, opløsninger og reagenser, uorganiske salte, chelatorer og ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) og EDTA-opløsninger. Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning er blevet brugt i en undersøgelse for at hjælpe med at belyse rollen af antigenudvinding i immunfarvning af ethanol-fikserede udstrygninger. Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning er også blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere optagelsen og frigivelsen af biotin-mærket fluorescein (b-FITC) samt immobilisering af biotin-mærket glucoseoxidase (b-GOx) til polyelektrolytmikrokapslerne med en avidin-poly(styren) sulfonat) (PSS) membran.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Ikke testet for endtoksin eller mycoplasma-kontaminanter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic acid |
| Smeltepunkt | ∽245 °C (dekomponering) |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1716295 |
| Merck Index | 14,3517 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| IUPAC navn | 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre |
| Formel vægt | 292.24 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylenediaminetetraacetic acid, Cell Culture Reagent
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid