Få mere at vide
Ethylendiaminetetraeddikesyre, ACS, 99,4+%
Artikelnummer. 11306388
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11306388 2.5 kg 2.5kg
11396378 100 g 100g
11386378 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11306388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011931.A4
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Chelaterende middel | CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Chelaterende middel Ethylendiamintetraeddikesyre bruges som kompleksdannende middel til mange kationer. Det forhindrer metalion-urenheder og bruges til at fjerne overskydende jern fra kroppen. Det fungerer som et bindemiddel i kosmetiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-00-4
Molekylær formel C10H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 292.24
MDL nummer MFCD00003541
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid
Smeltepunkt ∼245 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Lineær formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Mængde 2.5 kg
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Opløselighedsinformation Opløselig i natriumhydroxid, natriumcarbonat, ammoniakopløsning, syre og almindelige organiske opløsningsmidler. Let opløselig i vand.
Formel vægt 292.24
Procent renhed ≥99.4%
Grad ACS
Fysisk form Pulver