Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11489562
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489562 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 11489562 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10713.30
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Ethylendiamintetraeddikesyre bruges som kompleksdannende middel til mange kationer. Det forhindrer metalion urenheder og bruges til at fjerne overskydende jern fra kroppen. Det fungerer som et bindemiddel i kosmetiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylendiamintetraeddikesyre bruges som kompleksdannende middel til mange kationer. Det forhindrer metalion urenheder og bruges til at fjerne overskydende jern fra kroppen. Det fungerer som et bindemiddel i kosmetiske produkter.
Opløselighed
Opløseligt i natriumhydroxid, natriumcarbonat, ammoniakopløsning, syre og almindelige organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Stabil. Inkompatibel med kobber, kobberlegeringer, nikkel, aluminium, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid
CAS 60-00-4
Smeltepunkt ∼245 °C (dekomponering)
Molekylær formel C10H16N2O8
Lineær formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
MDL nummer MFCD00003541
Mængde 250 g
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene
Opløselighedsinformation Opløselig i natriumhydroxid,natriumcarbonat,ammoniakopløsning,syre og almindelige organiske opløsningsmidler. Let opløselig i vandig opl..
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
IUPAC navn 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 292.24
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
Formel vægt 292.24
Procent renhed 99%