Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11499562
Skift visning
Mængde:
500 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11499562 5000 g 5000g
11408920 500 g -
11479562 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499562 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10713.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Ethylendiamintetraeddikesyre bruges som kompleksdannende middel til mange kationer. Det forhindrer metalion urenheder og bruges til at fjerne overskydende jern fra kroppen. Det fungerer som et bindemiddel i kosmetiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylendiamintetraeddikesyre bruges som kompleksdannende middel til mange kationer. Det forhindrer metalion urenheder og bruges til at fjerne overskydende jern fra kroppen. Det fungerer som et bindemiddel i kosmetiske produkter.
Opløselighed
Opløseligt i natriumhydroxid, natriumcarbonat, ammoniakopløsning, syre og almindelige organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Stabil. Inkompatibel med kobber, kobberlegeringer, nikkel, aluminium, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-00-4
Molekylær formel C10H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 292.24
MDL nummer MFCD00003541
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid
Smeltepunkt ∼245°C (decomposition)
Lineær formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Mængde 5000 g
Beilstein 1716295
Merck Index 14,3517
Opløselighedsinformation Soluble in sodium hydroxide,sodium carbonate,ammonia solution,acid and common organic solvents. Slightly soluble in water.
Formel vægt 292.24
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid