Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre, 99%
Description
Ethylendiamintetraeddikesyre bruges som kompleksdannende middel til mange kationer. Det forhindrer metalion urenheder og bruges til at fjerne overskydende jern fra kroppen. Det fungerer som et bindemiddel i kosmetiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylendiamintetraeddikesyre bruges som kompleksdannende middel til mange kationer. Det forhindrer metalion urenheder og bruges til at fjerne overskydende jern fra kroppen. Det fungerer som et bindemiddel i kosmetiske produkter.
Opløselighed
Opløseligt i natriumhydroxid, natriumcarbonat, ammoniakopløsning, syre og almindelige organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Stabil. Inkompatibel med kobber, kobberlegeringer, nikkel, aluminium, stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic acid |
| Smeltepunkt | ∼245 °C (dekomponering) |
| Lineær formel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 1716295 |
| Merck Index | 14,3517 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i natriumhydroxid, natriumcarbonat, ammoniakopløsning, syre og almindelige organiske opløsningsmidler. Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 292.24 |
| Procent renhed | 99% |
Safety and Handling
- Ethylenediaminetetraacetic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.