Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, 99%, ren
Artikelnummer. 10704611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10704611 1 kg Plastflaske 1kg
10264960 250 g Plastflaske 250g
11955331 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10704611 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 118430010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 DKK
    630.65 DKK / 1kg
    Spare 134.35 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-00-4
Molekylær formel C10H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 292.24
MDL nummer MFCD00003541
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid
Smeltepunkt 220,0 °C
Farve Hvid
pH ∼2 til 3 (mættet vandig opl.)
Flammepunkt >100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Kompleksometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Mængde 1 kg
Fieser 01,373
Merck Index 15,3565
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,5 g/L (20 °C) - 2,2 g/L (80 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i almindelige organiske opløsningsmidler, uopløselige i fortyndet ammoniumhydroxid: maksimalt 0,005%
Formel vægt 292.23
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.