Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, 99,5%, ACS-reagens
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediaminetetraacetic acid |
| Oplysninger om nedbrydning | >150 °C |
| Smeltepunkt | 220,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | >100 °C |
| Antændelsesrest | 0,2% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99.50% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylenediaminetetraacetic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediaminetetraacetic acid