Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, 99,5%, ACS-reagens
Artikelnummer. 10035750 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10035750 5 kg Plastflaske 5kg
10617201 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10035750 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 409930050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-00-4
Molekylær formel C10H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 292.24
MDL nummer MFCD00003541
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid
Oplysninger om nedbrydning >150 °C
Smeltepunkt 220,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >100 °C
Antændelsesrest 0,2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,4 til 100,6% (kompleksometri)
Emballage Plastflaske
Lineær formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Mængde 5 kg
Fieser 01,373
Merck Index 15, 3565
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,5 g/L (20 °C) - 2,2 g/L (80 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i almindelige organiske opløsningsmidler, uopløselige i fortyndet ammoniumhydroxid: maksimalt 0,005%
Formel vægt 292.23
Damptryk 0,013hPa ved 20 °C
Procent renhed 99.5%
Grad ACS-reagens
Uopløseligt stof 0,005% maks. (i fortyndet NH4OH)
Fysisk form Fint krystallinsk pulver