Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre (0,5 M opløsning/pH 8,0), Fisher BioReagents
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
20 L
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly TERNING
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
20 L
500ml
Beskrivelse
EDTA anvendes i vid udstrækning inden for molekylærbiologi for at minimere metalionurenheder i reaktionsbuffere. Ideel til DNA-arbejde.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Ethylenediamine Tetraacetic Acid |
Farve | Farveløs |
Navn note | 0.5 M Solution, pH 8.0 (for DNA Work) |
Lineær formel | (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2 |
Koncentration | 0.475 to 0.525M |
Merck Index | 15, 3565 |
Formel vægt | 292.25 |
Identifikation | Pass Test |
Emballage | Poly flaske |
pH | 8.0 |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
New Offer Save Up to 75%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ethylendiamintetraeddikesyre (0,5 M opløsning/pH 8,0), Fisher BioReagents >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion