Få mere at vide
Ethylendiamintetraeddikesyre (0,5 M opløsning/pH 8,0), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10182903
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
20 L
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly TERNING
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
20 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10182903 500 mL Poly flaske 500ml
10306983 100 mL Poly flaske 100ml
10628203 1 L Nalgene Poly flaske 1 L
10073074 20 L Poly TERNING 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10182903 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2482500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
EDTA anvendes i vid udstrækning inden for molekylærbiologi for at minimere metalionurenheder i reaktionsbuffere. Ideel til DNA-arbejde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-00-4 , 7732-18-5
Molekylær formel C10H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 292.24
MDL nummer MFCD00003541
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Farve Farveløs
Navn note 0,5 M opløsning, pH 8,0 (til DNA-arbejde)
Lineær formel (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Koncentration 0,475 til 0,525 M
Merck Index 15, 3565
Formel vægt 292.25
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Poly flaske
pH 8.0
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.