Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, 0,5 M aq. opløsning, pH 8,0, autoklaveret
Artikelnummer. 15430127
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15430127 250 mL 250ml
15440127 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430127 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60292.AK
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Ethylendiamintetraeddikesyre bruges til behandling af blyforgiftning, hjerneskade, kræft, leddegigt, slidgigt, en øjensygdom kaldet makuladegeneration, diabetes, Alzheimers sygdom, multipel sklerose og Parkinsons sygdom. Det fungerer som et chelateringsmiddel og bruges til fremstilling af mange opløsninger, herunder DNA-ladningsfarvestof og resuspensionsbuffer, som er isolering af plasmid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke baser, metaller og kobber.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-00-4
Molekylær formel C10H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 292.24
MDL nummer MFCD00003541
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid
Navn note autoclaved
pH 8.0
Lineær formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Mængde 250 mL
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 292.24
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M aq. soln.
Fysisk form Væske