Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraeddikesyre, 0,5 M aq. soln, pH 8,0
Artikelnummer. 15420267
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420267 500 mL 500ml
15410267 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420267 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62786.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    851.70 DKK
    698.65 DKK / 500ml
    Spare 153.05 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292,24 g/mol
Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning kan bruges til at studere cellebiologi, molekylærbiologi, bioaktive små molekyler, biokemikalier, opløsninger og reagenser, uorganiske salte, chelatorer og ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) og EDTA-opløsninger. Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning er blevet brugt i en undersøgelse for at hjælpe med at belyse rollen af antigenudvinding i immunfarvning af ethanol-fikserede udstrygninger. Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning er også blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere optagelsen og frigivelsen af biotin-mærket fluorescein (b-FITC) samt immobilisering af biotin-mærket glucoseoxidase (b-GOx) til polyelektrolytmikrokapslerne med en avidin-poly(styren) sulfonat) (PSS) membran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning kan bruges til at studere cellebiologi, molekylærbiologi, bioaktive små molekyler, biokemikalier, opløsninger og reagenser, uorganiske salte, chelatorer og ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) og EDTA-opløsninger. Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning er blevet brugt i en undersøgelse for at hjælpe med at belyse rollen af antigenudvinding i immunfarvning af ethanol-fikserede udstrygninger. Ethylendiamintetraeddikesyreopløsning er også blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere optagelsen og frigivelsen af biotin-mærket fluorescein (b-FITC) samt immobilisering af biotin-mærket glucoseoxidase (b-GOx) til polyelektrolytmikrokapslerne med en avidin-poly(styren) sulfonat) (PSS) membran.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-00-4
Molekylær formel C10H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 292.24
MDL nummer MFCD00003541
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediaminetetraacetic acid
Farve Farveløs
pH 8.0
Lineær formel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Mængde 500 mL
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 292.24
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M aq. soln.
Fysisk form Væske