Få mere at vide
Ethylendiamin tetraeddikesyre, ACS, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11482832 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11482832 500 g
11472832 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482832 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215252190
 Begrænset vare
På lager
Ethylendiamin Tetraeddikesyre, ACS er en bufferkomponent og chelatmiddel af ACS-kvalitet.
  • Ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) er en calciumchelator, der bruges til at eliminere hæmning af enzymkatalyserede reaktioner på grund af spor af tungmetaller.
  • Til brug som antikoagulant anvendes dinatrium- eller trikaliumsalte fra EDTA oftest.
  • EDTA forhindrer blodpladeaggregation og er derfor det foretrukne antikoagulant middel for blodpladetælling.
  • EDTA er en hæmmer af metalloproteaser og metalaktiverede proteaser ved en effektiv koncentration på 1 til 10 μM.
  • Det fungerer som en kelator for zinkionen i det aktive site af metalloproteaser, men EDTA kan også hæmme andre metalionafhængige proteaser såsom calciumafhængige cysteinproteaser.
  • EDTA forstyrrer biologiske processer, som er metalafhængige.
  • Det er en bufferkomponent.
Kemiske identifikatorer
CAS 60-00-4
Molekylær formel C10H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 292.24
MDL nummer MFCD00003541
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC navn 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)eddikesyre
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Farve Hvid
Tæthed 650 kg/m3
Flammepunkt >100 °C
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. 1,0X10+6 mg/L (blandet) ved 25 °C
Formel vægt 292.2
Damptryk 7,57X10-17 mm Hg ved 25 °C
Procent renhed ≥99.4%
Grad ACS Grade
Fysisk form Pulver
Til brug med (applikation) Chelaterende middel, bufferkomponent
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.