Få mere at vide
Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate, 99.74%, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 372.2 |
| Procent renhed | 0.9974 |
| Fysisk form | Pulver |