Få mere at vide
Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11428273
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11428273 1 L Nalgene Poly Bottle 1 L
10572595 100 mL Poly Bottle 100ml
10608973 500 mL Poly Bottle 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428273 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP24831
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
EDTA, DEPC-Treated solution is ideal for RNA work.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-00-4 , 1310-73-2 , 1609-47-8
Molekylær formel C10H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 292.24
MDL nummer MFCD00003541
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution
Farve Colorless
Navn note 0.5M, pH 8.0
Koncentration 0.475 to 0.525M
Merck Index 15, 3565
Identifikation Pass Test
Emballage Nalgene Poly Bottle
pH 8.0
Mængde 1 L
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA),Diethyl pyrocarbonate