Få mere at vide
Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10572595
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Nalgene Poly Bottle
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10572595 100 mL Poly Bottle 100ml
10608973 500 mL Poly Bottle 500ml
11428273 1 L Nalgene Poly Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10572595 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2483100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
EDTA, DEPC-Treated solution is ideal for RNA work.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-00-4 , 1310-73-2 , 1609-47-8
Molekylær formel C10H16N2O8
Molekylvægt (g/mol) 292.24
MDL nummer MFCD00003541
InChI nøgle KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC navn 2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMIL OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution
Farve Colorless
Navn note 0.5M, pH 8.0
Koncentration 0.475 to 0.525M
Merck Index 15, 3565
Identifikation Pass Test
Emballage Poly Bottle
pH 8.0
Mængde 100 mL
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA),Diethyl pyrocarbonate