missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethylenediamine, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15868470
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
50 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15868470 50 L -
15838470 100 mL -
15848470 500 mL -
15806280 1 L -
15858470 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15868470 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8009479051
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 107-15-3

Tekniske data

Smeltepunkt 8.5°C (lit.)
Tæthed 0.899 g/mL at 25°C
Kogepunkt 118°C
Molekylær formel NH2CH2CH2NH2
MDL nummer MFCD00008204
Mængde 50 L
Synonym 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Diaminoethane
Molekylvægt (g/mol) 60.1
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.