Få mere at vide
Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraeddikesyre Dinatriumdihydrat, TRC
Artikelnummer. 30010554
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010554 500 g
30007986 10 g
17944695 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE917735500G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-92-6
Molekylær formel C10H14N2O8.2Na.2H2O
Molekylvægt (g/mol) 372.24
Synonym Disodium edetate, Disodium dihydrogen (ethylenedinitrilo)tetraacetate dihydrate, EDTA Disodium Dihydrate
IUPAC navn disodium; 2-[2-[carboxylatomethyl(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetat; dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O)CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Disodium edetate dihydrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Formel vægt 372.0757
Procent renhed >95%