Få mere at vide
Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraeddikesyre-13C4, TRC
Artikelnummer. 30136262
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136262 10 mg
30004037 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136262 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91774710MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1215408-17-5
Molekylær formel 13C4 C6 H16 N2 O8
Molekylvægt (g/mol) 296.2133
Synonym N,N’-1,2-Ethanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine-13C4, Celon ATH-13C4, Cheelox-13C4, EDTA-13C4, Edathamil-13C4, Edetic Acid-13C4, Endrate-13C4, Ethylene-N,N'-biscarboxymethyl-N,N’-diglycine-13C4, Ethylenedinitrilotetraacetic Acid-13C4, Sequestric Acid-13C4, Sequestrol-13C4, Titriplex-13C4, Trilon BW-13C4, Trilon BX-13C4, Versene-13C4;
IUPAC navn 2-[2-[bis(hydroxycarbonylmethyl)amino]ethyl-(hydroxycarbonylmethyl)amino]eddikesyre
SMIL O[13C](=O)CN(CCN(C[13C](=O)O)C[13C](=O)O)C[13C](=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine-N,N,N’,N’-tetraacetic Acid-13C4
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i7+1,8+1,9+1,10+1
Formel vægt 296.1041