Få mere at vide
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15894641
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15894641 1 L
15884641 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15894641 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8219401000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-60-3
Tekniske data
Tæthed 1.03 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 240°C/13 hPa
Molekylær formel [CH3CH(OH)CH2]2NCH2CH2N[CH2CH(OH)CH3]2
MDL nummer MFCD00004534
Mængde 1 L
Synonym Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol, EDTP, N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine, Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol
Molekylvægt (g/mol) 292.41