Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamin-N,N'-dieddikesyre
Artikelnummer. 15415769
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415769 5 g 5g
15425769 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415769 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63570.06
Request Bulk or Custom Format
Fungerer som et chelateringsmiddel
Ethylendiamin-N,N'-dieddikesyre virker som et chelateringsmiddel, der anvendes som et hæmostatisk middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylendiamin-N,N′ -dieddikesyre virker som et chelateringsmiddel, der bruges som et hæmostatisk middel.
Opløselighed Opløselig i varmt vand
.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5657-17-0
Molekylær formel C6H10N2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 220.14
MDL nummer MFCD00004281
InChI nøgle QMIFISRIAJBCGZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym edda, ethylenediamine-n,n'-diacetic acid, n,n'-ethylenediglycine, glycine, n,n'-1,2-ethanediylbis, ethylenediaminediacetic acid, glycine, n,n'-ethylenedi, unii-4lx0u5342u, 2-2-carboxymethylamino ethylamino acetic acid, ethylenediamine-n,n'-diaceticacid, ethylenediamine-n,n'-di acetic acid
PubChem CID 61975
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCCNCC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine-N,N'-diacetic acid
Smeltepunkt 224 °C
Farve Hvid
Lineær formel HOOCCH2NHCH2CH2NHCH2COOH
Mængde 5 g
Beilstein 1778355
Opløselighedsinformation Soluble in warm water.
IUPAC navn 2-[2-(carboxymethylamino)ethylamino]eddikesyre
Formel vægt 176.17
Fysisk form Pulver