Få mere at vide
Ethylendiamin-isopropanolblanding & 604 100 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319996
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319996 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319996 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000604ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine∣Isopropyl alcohol
CAS 107-15-3, 67-63-0
Analyt- eller komponentnavne Ethylenediamine∣Isopropyl alcohol
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ethylenediamine 100 μg/mL∣Isopropyl alcohol 100 μg/mL