missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethylenediamine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediamine Dihydrochloride |
| CAS | 333-18-6 |
| Molekylær formel | C2H8N2 . 2(HCl) |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Ethylenediamine dihydrochloride, 1,2-Ethanediamine, hydrochloride (1:2), 1,2-Ethanediamine, dihydrochloride (9CI), Ethylenediamine, dihydrochloride (8CI), 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Chlor-ethamine, Dimethylenediamine dihydrochloride, Ethylenediamine hydrochloride, Ethylenediamine hydrochloride (1:2), Ethylenediammonium dichloride, 1,2-Ethylenediamine dihydrochloride, Ethane-1,2-diamine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2 |
| SMIL | Cl.Cl.NCCN |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.02 |
| Formel vægt | 132.0221 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?