Få mere at vide
Ethylenediamine dihydrochloride, 98%
Artikelnummer. p-7021286
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11440064
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13563.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 333-18-6 | C2H10Cl2N2 | 133.02 g/mol
Ethylendiamin-dihydrochlorid blev brugt i modificeret ethylendiamin-kondensationsmetode til fluorimetrisk bestemmelse af katekolaminer. Det blev brugt til at undersøge luminescensegenskaberne af komplekser af EuIII og TbIII med ethylendiamin. Det blev brugt i syntesen af 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzen3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylendiamin-dihydrochlorid blev brugt i modificeret ethylendiamin-kondensationsmetode til fluorimetrisk bestemmelse af katekolaminer. Det blev brugt til at undersøge luminescensegenskaberne af komplekser af EuIII og TbIII med ethylendiamin. Det blev brugt i syntesen af 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzen3
Opløselighed
°
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-18-6
Molekylær formel C2H10Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 133.02
MDL nummer MFCD00012524
InChI nøgle OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride
PubChem CID 9521
ChEBI CHEBI:53626
IUPAC navn ethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine dihydrochloride
Smeltepunkt >300°C
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water 300g/L (20°C).
Formel vægt 133.02
Procent renhed 98%