Få mere at vide
Ethylenediamine dihydrochloride, 98%
Beskrivelse
Ethylendiamin-dihydrochlorid blev brugt i modificeret ethylendiamin-kondensationsmetode til fluorimetrisk bestemmelse af katekolaminer. Det blev brugt til at undersøge luminescensegenskaberne af komplekser af EuIII og TbIII med ethylendiamin. Det blev brugt i syntesen af 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzen3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylendiamin-dihydrochlorid blev brugt i modificeret ethylendiamin-kondensationsmetode til fluorimetrisk bestemmelse af katekolaminer. Det blev brugt til at undersøge luminescensegenskaberne af komplekser af EuIII og TbIII med ethylendiamin. Det blev brugt i syntesen af 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzen3
Opløselighed
°
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediamine dihydrochloride |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Mængde | 2500 g |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water 300g/L (20°C). |
| Formel vægt | 133.02 |
| Procent renhed | 98% |