Få mere at vide
Ethylenediamine dihydrochloride, 98+%
Artikelnummer. p-129171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10357510
Brand: Thermo Scientific Acros 187651000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 333-18-6 | C2H10Cl2N2 | 133.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 333-18-6
Molekylær formel C2H10Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 133.02
MDL nummer MFCD00012524
InChI nøgle OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride
PubChem CID 9521
ChEBI CHEBI:53626
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine dihydrochloride
Navn note 98+%
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid
pH 3.9 to 5 (1% aq. soln.)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NCH2CH2NH2·2HCl
Mængde 100 g
Beilstein 04, 230
Merck Index 15, 3849
Opløselighedsinformation (1% in water) Clear colorless
IUPAC navn ethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
Formel vægt 133.04
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediamine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /