Få mere at vide
Ethylenediamine-d8, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenediamine-D8 |
| CAS | 34281-22-6 |
| Molekylær formel | C2 D8 N2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 1,2-Ethane-1,1,2,2-d4-di(amine-d2) (9 CI), Ethylenediamine-d8, Ethylenediamine-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2/hD4 |
| SMIL | [2 H]N([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | N,N,N',N',1,1,2,2-octadeuterioethane-1,2-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 68.1476 |
| Formel vægt | 68.119 g/mol |
| Vis mere |