Få mere at vide
Ethylendiamin, 99%
Artikelnummer. 11460083
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460083 2500 mL 2500ml
11418920 100 mL 100ml
11450083 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460083 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12132.0F
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Stærkt basisk amin nyttig som byggesten i kemisk syntese | CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60,10 g/mol
Ethylendiamin er en stærkt basisk amin, der er nyttig som byggesten i kemisk syntese. Det bruges som opløsningsmiddel til at opløse proteiner som albuminer og kasein. Det er meget udbredt til farvefotograferingsfremkaldere, bindemidler, klæbemidler, skyllemidler, hærdere til epoxy og farvestoffer. Som en korrosionsinhibitor spiller den en afgørende rolle i maling og kølemidler. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af polyamidharpikser, brændstoftilsætningsstoffer og smøremidler. Det fungerer som en forløber for mange polymerer som polyurethanfibre og poly(amidoamin), ethylendiamin dihydroiodid (EDDI) samt blegeaktivatoren, tetraacetylethylendiamin. Det er en vigtig chelaterende ligand, der anvendes til fremstilling af koordinationsforbindelser, dvs. tris(ethylendiamin)cobalt(III)chlorid. Det er også involveret i fremstillingen af mange industrielle kemikalier og danner derivater med carboxylsyrer, nitriler, alkoholer, alkyleringsmidler, carbondisulfid, aldehyder og ketoner. Det er en grundlæggende byggesten til fremstilling af heterocykliske forbindelser såsom imidazolidiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylendiamin er en stærkt basisk amin, der er nyttig som byggesten i kemisk syntese. Det bruges som opløsningsmiddel til at opløse proteiner som albuminer og kasein. Det er meget udbredt til farvefotograferingsfremkaldere, bindemidler, klæbemidler, skyllemidler, hærdere til epoxy og farvestoffer. Som en korrosionsinhibitor spiller den en afgørende rolle i maling og kølemidler. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af polyamidharpikser, brændstoftilsætningsstoffer og smøremidler. Det fungerer som en forløber for mange polymerer som polyurethanfibre og poly(amidoamin), ethylendiamin dihydroiodid (EDDI) samt blegeaktivatoren, tetraacetylethylendiamin. Det er en vigtig chelaterende ligand, der anvendes til fremstilling af koordinationsforbindelser, dvs. tris(ethylendiamin)cobalt(III)chlorid. Det er også involveret i fremstillingen af mange industrielle kemikalier og danner derivater med carboxylsyrer, nitriler, alkoholer, alkyleringsmidler, carbondisulfid, aldehyder og ketoner. Det er en grundlæggende byggesten til fremstilling af heterocykliske forbindelser såsom imidazolidiner.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler, phosphorhalogenider, aldehyder og organiske halogenider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-15-3
Molekylær formel C2H8N2
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00008204
InChI nøgle PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
IUPAC navn ethan-1,2-diamin
SMIL NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine
Smeltepunkt 8 °C til 11 °C
Tæthed 0.899
Kogepunkt 117 °C til 118 °C
Flammepunkt 38 °C (100 °F)
Analyseprocentområde 99%
Lugt Ammoniak-lignende
Lineær formel H2NCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.4565
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1604
Beilstein 605263
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,3795
Opløselighedsinformation Blandet med vand og alkohol; Let blandet med æter.
Formel vægt 60.1
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylenediamine